missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fluazifop-P (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluazifop-P (free acid) |
| CAS | 83066-88-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluazifop-P (free acid) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H12 F3 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?