Läs mer
(±)-Fluazifop, TRC
Produktkod. 30012683
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012683 25 mg
30011734 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF40743025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69335-91-7
Molekylformel C15 H12 F3 N O4
Molekylvikt (g/mol) 327.26
Synonym 2-[4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (±)-Fluazifop, Fluazifop, Fluazifop, Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]- (9CI, ACI)
IUPAC-namn 2-[4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxyfenoxi]propansyra
LEDER CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluazifop (free acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Formel vikt 327.0718
Procent renhet >95%