Läs mer
Fluazinam, MedChemExpress
Produktkod. 16482286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16482286 500 mg
1 options
Produktkod. 16482286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1839
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluazinam
CAS 79622-59-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H4Cl2F6N4O4
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (268.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=CN=C(NC2=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C(Cl)=C2[N+]([O-])=O)C(Cl)=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 465.09
Formel vikt 465.09
Procent renhet 98.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation