Läs mer
Fluazinam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluazinam |
| CAS | 79622-59-6 |
| Molekylformel | C13 H4 Cl2 F6 N4 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine, ASC 66825, ASC 67178, Altima, Fluazinam, Frowncide, Frowncide SC, IKF 1216, Mapro, N-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-2,6-dinitro-3-chloro-4-trifluoromethylaniline, Ohayo, Omega, Omega (pesticide), PP 192, Sekoya, Shirlan, Shirlan (Zeneca), Shirlan Flow, Zignal |
| InChI formel | InChI=1S/C13H4Cl2F6N4O4/c14-6-1-4(12(16,17)18)3-22-11(6)23-9-7(24(26)27)2-5(13(19,20)21)8(15)10(9)25(28)29/h1-3H,(H,22,23) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1Nc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-kloro-N-[3-klor-2,6-dinitro-4-(trifluormetyl)fenyl]-5-(trifluormetyl)pyridin-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.09 |
| Formel vikt | 463.9514 |