Läs mer
Fluazuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluazuron |
| CAS | 86811-58-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H10 Cl2 F5 N3 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[[[4-Chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Acatak, CGA 157419, Fluazuron |
| InChI formel | InChI=1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32) |
| LEDER | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2 |
| IUPAC-namn | N-[[4-klor-3-[3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxyfenyl]karbamoyl]-2,6-difluorbensalamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.21 |
| Visa mer |