Läs mer
Flubendazolalkohol, TRC
Produktkod. 30136721
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136721 1 g
30011659 10 mg
30010459 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9424551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82050-12-2
Molekylformel C16 H14 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 315.3
Synonym Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
IUPAC-namn metyl N-[6-[(4-fluorfenyl)-hydroxymetyl]-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flubendazole-hydroxy
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formel vikt 315.1019