Läs mer
Flubendazole-d3, TRC
Produktkod. 30133478
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133478 2.5 mg 2.5mg
17958409 1 mg -
17978289 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30133478 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF4185022.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173021-08-3
Molekylformel C16 2H3 H9 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 316.3
Synonym Trideuteriomethyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole D3, Flubendazole D3 (methyl D3)
IUPAC-namn trideuteriomethyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flubendazole D3
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)/i1D3
Formel vikt 316.1051