Läs mer
Flubendazole EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Flubendazole EP Impurity D, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone |
| CAS | 1515807-30-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H9 F N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone, Flubendazole Imp. D (EP), Flubendazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9FN2O/c15-11-4-1-9(2-5-11)14(18)10-3-6-12-13(7-10)17-8-16-12/h1-8H,(H,16,17) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc3[nH]cnc3c2 |
| Visa mer |