Läs mer
Flubendazol, LoGiCal
Produktkod. 30464041
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464041 10 mg
1 options
Produktkod. 30464041 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0463.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flubendazole
CAS 31430-15-6
Analyt- eller komponentnamn Flubendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H12 F N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
InChI formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn metyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 313.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 313,0863 g/mol