Läs mer
Flubendazol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15532283 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15532283
Brand: Thermo Scientific Acros 101910050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CAS: 31430-15-6 | C16H12FN3O3 | 313.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31430-15-6
Molekylformel C16H12FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 313.28
InChI-nyckel CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Synonym flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
PubChem CID 35802
ChEBI CHEBI:77095
IUPAC-namn metyl N-[6-(4-fluorbensoyl)-lH-bensimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flubendazole
Smältpunkt 260.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hr)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Formel vikt 313.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.