Läs mer
Flubendazol, 98 %
Produktkod. 15542283 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15542283 25 g 25g
15522283 1 g 1g
15532283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15542283 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 101910250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2047.54 SEK
    1837.65 SEK / 25g
    Save 209.89 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 31430-15-6 | C16H12FN3O3 | 313,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31430-15-6
Molekylformel C16H12FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 313.28
InChI-nyckel CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Synonym flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
PubChem CID 35802
ChEBI CHEBI:77095
IUPAC-namn metyl N-[6-(4-fluorbensoyl)-lH-bensimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flubendazole
Smältpunkt 260,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max (1 g, 105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 25 g
Formel vikt 313.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.