Läs mer
Flubendazol, TRC
Produktkod. 30011287
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011287 1 g
17930345 100 mg
17922805 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF4185001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31430-15-6
Molekylformel C16 H12 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 313.28
Synonym Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
IUPAC-namn metyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flubendazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formel vikt 313.0863
Procent renhet >95%