Läs mer
Flubendiamide D3, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flubendiamide D3 |
| CAS | 2140327-47-3 |
| Molekylformel | C23 D3 H19 F7 I N2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22F7IN2O4S/c1-12-10-13(21(24,22(25,26)27)23(28,29)30)8-9-16(12)32-18(34)14-6-5-7-15(31)17(14)19(35)33-20(2,3)11-38(4,36)37/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,32,34)(H,33,35)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1cc(ccc1NC(=O)c2cccc(I)c2C(=O)NC(C)(C)CS(=O)(=O)C)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-N-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-(trideuteriomethyl)phenyl]-3-iodo-2-N-(2-methyl-1-methylsulfonylpropan-2-yl)benzene-1,2-dicarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 685.4086 |
| Formel vikt | 685.0421 g/mol |