Läs mer
Flucarbazone-N-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309873
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309873 1 ml
1 options
Produktkod. 30309873 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13685200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flucarbazone-N-desmethyl
CAS 749198-26-3
Analyt- eller komponentnamn Flucarbazone-N-desmethyl
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H9 F3 N4 O6 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-3-methoxy-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-
InChI formel InChI=1S/C11H9F3N4O6S/c1-23-8-15-9(19)18(16-8)10(20)17-25(21,22)7-5-3-2-4-6(7)24-11(12,13)14/h2-5H,1H3,(H,17,20)(H,15,16,19)
LEDER COC1=NN(C(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1
IUPAC-namn 3-methoxy-5-oxo-N-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl-4H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 382.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 382.0195 g/mol