Läs mer
Flucarbazone sodium 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flucarbazone-sodium |
| CAS | 181274-17-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flucarbazone-sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 F3 N4 O6 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].COC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1C |
| IUPAC-namn | sodium;(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonylazanide |
| Visa mer |