missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flucarbazone-sodium, TRC

Produktkod. 30005232
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005232 250 mg
17950695 100 mg
17934855 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF421125250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 181274-17-9
Molekylformel C12 H10 F3 N4 O6 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 418.28
Synonym Flucarbazone Sodium, 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-, sodium salt (9CI), BAY-MKH 6562, Everest, Flucarbazone-sodium, MKH 6562, SJO 0498, 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-, sodium salt (1:1)
IUPAC-namn sodium;(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonylazanide
LEDER [Na+].COC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flucarbazone-sodium
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
Formel vikt 418.0171
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.