Läs mer
Flucarbazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flucarbazone |
| CAS | 145026-88-6 |
| Molekylformel | C12H11F3N4O6S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, Everest 2.0 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3N4O6S/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15/h3-6H,1-2H3,(H,17,20) |
| LEDER | O=C1N(C)C(OC)=NN1C(NS(C2=CC=CC=C2OC(F)(F)F)(=O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-((2-(trifluoromethoxy)phenyl)sulfonyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.3 |
| Formel vikt | 396.04 |