missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fluchloraminopyr, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluchloraminopyr |
| CAS | 2445980-81-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluchloraminopyr |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C8H7Cl2FN2O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Fluchloraminopyr, (2R)-2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoic acid, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (2R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2FN2O3/c1-2(8(14)15)16-7-4(10)5(12)3(9)6(11)13-7/h2H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)/t2-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](C(O)=O)OC(N=C1F)=C(C(N)=C1Cl)Cl |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxypropanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?