Läs mer
Fluchloraminopyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluchloraminopyr |
| CAS | 2445980-81-2 |
| Molekylformel | C8H7Cl2FN2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Fluchloraminopyr, (2R)-2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoic acid, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (2R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2FN2O3/c1-2(8(14)15)16-7-4(10)5(12)3(9)6(11)13-7/h2H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)/t2-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Oc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.06 |
| Formel vikt | 267.9818 |