Läs mer
Flucloxacillin sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16428046
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428046 100 mg
1 options
Produktkod. 16428046 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0246A
MedChemExpress Flucloxacillin sodium is an active antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria.
Flucloxacillin sodium is an active antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flucloxacillin sodium
Fysisk form Solid
CAS 1847-24-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16ClFN3NaO5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (210.15 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.15 mM)
LEDER O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C(C(C(F)=CC=C3)=C3Cl)=NO4)=C4C)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 475.85
Formel vikt 475.85
Procent renhet 98.0%