Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacillin, natriumsalt, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flucloxacillin, sodium salt |
| Typ | Flucloxacillin Sodium Salt |
| Smältpunkt | 176.0°C to 178.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förlust vid torkning | 4.5% max. |
| Specifik rotation | +158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance |
| Kvantitet | 1 g |
| Flampunkt | >110°C |
| Kokpunkt | 677.0°C |
| IUPAC-namn | natrium;N-[(2S,5R,6R)-2-karboxi-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-6-yl]-3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboximidat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Flucloxacillin, sodium salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.