Läs mer
Flucloxacillin Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C19H16ClFN3NaO5S |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.85 |
| InChI-nyckel | OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M |
| LEDER | [Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl |
| IUPAC-namn | sodium (2S,5R,6R)-6-[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-amido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Produkttyp | Metabolite∣API |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room Temperature |