Läs mer
Flucofuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flucofuron |
| CAS | 370-50-3 |
| Molekylformel | C15 H8 Cl2 F6 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Urea, N,N'-bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, N,N'-Bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 4,4'-Dichloro-3,3'-bis(trifluoromethyl)carbanilide, Flucofenuron, Flucofuron, Mitin N |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2F6N2O/c16-11-3-1-7(5-9(11)14(18,19)20)24-13(26)25-8-2-4-12(17)10(6-8)15(21,22)23/h1-6H,(H2,24,25,26) |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.13 |
| Formel vikt | 415.9918 |