Läs mer
Flukonazol 2,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30458107
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458107 1 ml
1 options
Produktkod. 30458107 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0235.0007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Flukonazol 2,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Analyt- eller komponentnamn Fluconazole
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C13 H12 F2 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1 S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22 H,4-5H2
LEDER OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 306.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 306,1041 g/mol