Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Flukonazol, 98 %
Produktkod. 15365008 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15365008 1 g -
15375008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15365008 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1268.58 SEK
    1138.65 SEK / 1g
    Save 129.93 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Fluconazol, 98 %, CAS # 86386-73-4, är en syntetisk triazol med svampdödande effekt mot vissa arter av Candida. Det visar också hämmande aktivitet mot cytokrom P-450-enzymer och det är en demetylas. | CAS: 86386-73-4 | C13H12F2N6O | 306,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Fluconazol, 98% är en triazolförening som visar svampdödande aktivitet främst mot Candida, Coccidioides och Cryptococcus-arter
•Det har visat sig hämma svamp cytokrom P-450 sterol C-14α -demetylering, vilket resulterar i ansamling av svamp 14α -metylsteroler, förlust av normala svampsteroler och tillhörande fungistatisk aktivitet
•Det hämmar också cytokrom P450 familj 2 underfamilj c medlem 9 (CYP2C9)
•Demetylering av däggdjursceller är mycket mindre mottaglig för flukonazolhämning
Användningsområden
•Flukonazol har fungistatisk aktivitet mot många svampstammar inklusive Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilos, Candida tropicalis och Cryptococcus neoformans.
•Flukonazol stör svampens ergosterolsyntes och nedreglerar metallothionein-genen
•I biologiska experiment har denna förening använts för att bedöma lägsta hämmande koncentration i (MIC)-svampanalyser
•Det har också använts som en positiv kontroll vid antimykotisk analys av växter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86386-73-4
Molekylformel C13H12F2N6O
Molekylvikt (g/mol) 306.27
InChI-nyckel RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluconazole
Smältpunkt 137,0 °C till 141,0 °C
Förlust vid torkning 1% max (105 °C, 3 h)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <1 mg/ml vid 25 grader C. Andra lösligheter: löslighet i etanol: 61 mg/ml vid 25 grader c, löslighet i dmso: 61 mg/ml vid 25 grader c
Formel vikt 306.27
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluconazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.