Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Flukonazol, 98 %
Produktkod. 15375008 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15375008
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455480050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fluconazole, 98%, CAS # 86386-73-4, is a synthetic triazole with antifungal activity against some species of Candida. It also shows inhibitory activity against cytochrome P-450 enzymes and it is a demethylase. | CAS: 86386-73-4 | C13H12F2N6O | 306.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Fluconazol, 98% är en triazolförening som visar svampdödande aktivitet främst mot Candida, Coccidioides och Cryptococcus-arter
•Det har visat sig hämma svamp cytokrom P-450 sterol C-14α -demetylering, vilket resulterar i ansamling av svamp 14α -metylsteroler, förlust av normala svampsteroler och tillhörande fungistatisk aktivitet
•Det hämmar också cytokrom P450 familj 2 underfamilj c medlem 9 (CYP2C9)
•Demetylering av däggdjursceller är mycket mindre mottaglig för flukonazolhämning
Användningsområden
•Flukonazol har fungistatisk aktivitet mot många svampstammar inklusive Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilos, Candida tropicalis och Cryptococcus neoformans.
•Flukonazol stör svampens ergosterolsyntes och nedreglerar metallothionein-genen
•I biologiska experiment har denna förening använts för att bedöma lägsta hämmande koncentration i (MIC)-svampanalyser
•Det har också använts som en positiv kontroll vid antimykotisk analys av växter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86386-73-4
Molekylformel C13H12F2N6O
Molekylvikt (g/mol) 306.27
InChI-nyckel RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Fluconazole
Smältpunkt 137.0°C to 141.0°C
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 3 h)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c, solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c
Formel vikt 306.27
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluconazole
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt