Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Flukonazol, 98 %
Produktkod. 15385008 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15385008 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15385008 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455480250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 86386-73-4 | C13H12F2N6O | 306.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Smältpunkt 137,0 °C till 141,0 °C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Molekylformel C13H12F2N6O
MDL-nummer MFCD00274549
Kvantitet 25 g
Synonym fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <1 mg/ml vid 25 grader C. Andra lösligheter: löslighet i etanol: 61 mg/ml vid 25 grader c, löslighet i dmso: 61 mg/ml vid 25 grader c
InChI-nyckel RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 306.27
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
Formel vikt 306.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluconazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.