Läs mer
Fluconazol, LoGiCal
Produktkod. 30462777
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462777 10 mg
1 options
Produktkod. 30462777 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0235.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Analyt- eller komponentnamn Fluconazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 F2 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 306.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 306,1041 g/mol