Läs mer
Fluconazole, Mikromol™
Produktkod. 18001940
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18001940 250 mg
1 options
Produktkod. 18001940 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Flukonazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Analyt- eller komponentnamn Fluconazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 F2 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
LEDER OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 306.27
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 306,1041 g/mol