Läs mer
Flukonazol N-oxid, TRC
Produktkod. 30134897
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134897 10 mg
17979829 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF42100510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1997296-62-4
Molekylformel C13H12F2N6O2
Molekylvikt (g/mol) 322.27
Synonym Fluconazole mono-N-Oxide
LEDER OC(Cn1cncn1)(Cn2c[n+]([O-])cn2)c3ccc(F)cc3F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluconazole N-Oxide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O2/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-19-7-16-6-17-19)5-20-9-21(23)8-18-20/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Formel vikt 322.099