Läs mer
R&D Systems™ Fluconazole
Beskrivning
Triazole antifungal agent. Effective against Candida strains in vitro and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluconazole |
| CAS | 86386-73-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C13H12F2N6O |
| Formel vikt | 306.27 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.277 |