Läs mer
Flucycloxuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flucycloxuron |
| CAS | 113036-88-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flucycloxuron |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H20 Cl F2 N3 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | A 1335, Andalin, Andalin DC 25, DU 319722, Flucycloxuron, N-[[[4-[[[[(4-Chlorophenyl)cyclopropylmethylene]amino]oxy]methyl]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, OMS 3041, PH 70-23, UBI-A 1335, N-[[[4-[[[[(4-chlorophenyl)cyclopropylmethylene]amino]oxy]methyl]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-Benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H20ClF2N3O3/c26-18-10-8-17(9-11-18)23(16-6-7-16)31-34-14-15-4-12-19(13-5-15)29-25(33)30-24(32)22-20(27)2-1-3-21(22)28/h1-5,8-13,16H,6-7,14H2,(H2,29,30,32,33) |
| LEDER | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(CON=C(C3CC3)c4ccc(Cl)cc4)cc2 |
| Visa mer |