Läs mer
Flucytosin 2,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30458905
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458905 1 ml
1 options
Produktkod. 30458905 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0355.0007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Flucytosin 2,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Analyt- eller komponentnamn 5-Fluorocytosine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C4 H4 F N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Flucytosine
InChI formel InChI=1 S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
LEDER NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-1 H-pyrimidin-2-on
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 129.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 129,0338 g/mol