Läs mer
Flucytosin, LoGiCal
Produktkod. 30461923
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461923 10 mg
1 options
Produktkod. 30461923 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0355.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Analyt- eller komponentnamn 5-Fluorocytosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H4 F N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flucytosine
InChI formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 129.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 129,0338 g/mol