Läs mer
Flucytosin, Mikromol™
Produktkod. 17962526
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962526 250 mg
1 options
Produktkod. 17962526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0355.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Flucytosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Analyt- eller komponentnamn 5-Fluorocytosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H4 F N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flucytosine
InChI formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
LEDER NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 129.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 129,0338 g/mol