missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fludarabine, MedChemExpress

Produktkod. 16474217
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474217 50 mg -
16470768 5 mg 5mg
16438338 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16474217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0069

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fludarabine (NSC 118218) is a DNA synthesis inhibitor and a fluorinated purine analogue with antineoplastic activity in lymphoproliferative malignancies. Fludarabine inhibits the cytokine-induced activation of STAT1 and STAT1-dependent gene transcription in normal resting or activated lymphocytes.

Fludarabine (NSC 118218) is a DNA synthesis inhibitor and a fluorinated purine analogue with antineoplastic activity in lymphoproliferative malignancies. Fludarabine inhibits the cytokine-induced activation of STAT1 and STAT1-dependent gene transcription in normal resting or activated lymphocytes.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fludarabine
CAS 21679-14-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12FN5O4
Kvantitet 50 mg
Synonym F-ara-A NSC 118218
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (87.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(F)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
Molekylvikt (g/mol) 285.23
Formel vikt 285.23
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.