Läs mer
Fludarabinfosfat, Mikromol™
Beskrivning
Fludarabinfosfat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fludarabine phosphate |
| CAS | 75607-67-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fludarabine phosphate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H13 F N5 O7 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Fludarabine phosphate, 2-Fluoro-9-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]3O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-2-fluoropurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metyldihydrogenfosfat |
| Visa mer |