Läs mer
Fludarabinfosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fludarabine phosphate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 365.0537 |