Läs mer
Fludioxonil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fludioxonil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6F2N2O2/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-6-16-5-7(9)4-15/h1-3,5-6,16H |
| Formel vikt | 248.0397 |
| Procent renhet | >95% |