Läs mer
Fludrocortisone acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16478676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478676 100 mg
1 options
Produktkod. 16478676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1203A
MedChemExpress Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.
Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fludrocortisone acetate
CAS 514-36-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H31FO6
Kvantitet 100 mg
Synonym 9α-Fludrocortisone acetate 9α-Fluorcortisol acetate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 422.49
Formel vikt 422.49
Procent renhet 98.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation