Läs mer
Fludrocortisone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fludrocortisone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29FO5/c1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h9,14-16,23,25,27H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 380.1999 |
| Procent renhet | >95% |