Läs mer
Fluenetil, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320506
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320506 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 30320506 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13710000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluenetil (Lambrol)
CAS 4301-50-2
Analyt- eller komponentnamn Fluenetil (Lambrol)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H15 F O2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoroethyl ester (8CI), Acetic acid, 4-biphenylyl-, 2-fluoroethyl ester (7CI), Ethanol, 2-fluoro-, 4-biphenylacetate (8CI), Fluenethyl, Fluenetil, Lambrol, M 2060, Mytrol, TH 367-1, β-Fluoroethyl 4-biphenylacetate
InChI formel InChI=1S/C16H15FO2/c17-10-11-19-16(18)12-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-12H2
Lösningstyp Neat
LEDER FCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-fluoroethyl 2-(4-phenylphenyl)acetate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 258.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 258.1056 g/mol