Läs mer
Fluenetil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluenetil (Lambrol) |
| CAS | 4301-50-2 |
| Molekylformel | C16 H15 F O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoroethyl ester (8CI), Acetic acid, 4-biphenylyl-, 2-fluoroethyl ester (7CI), Ethanol, 2-fluoro-, 4-biphenylacetate (8CI), Fluenethyl, Fluenetil, Lambrol, M 2060, Mytrol, TH 367-1, β-Fluoroethyl 4-biphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15FO2/c17-10-11-19-16(18)12-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-12H2 |
| LEDER | FCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-fluoroethyl 2-(4-phenylphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.29 |
| Formel vikt | 258.1056 |