Läs mer
Fluensulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324999
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324999 1 ml
1 options
Produktkod. 30324999 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13710900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluensulfone
CAS 318290-98-1
Analyt- eller komponentnamn Fluensulfone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 Cl F3 N O2 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-butenyl)sulfonyl]- (9CI), 5-Chloro-2-[(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl)sulfonyl]-1,3-thiazole, Fluensulfone, MCW 2, Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-yl)sulfonyl]-
InChI formel InChI=1S/C7H5ClF3NO2S2/c8-5-3-12-7(15-5)16(13,14)2-1-4(9)6(10)11/h3H,1-2H2
LEDER FC(=C(F)CCS(=O)(=O)c1ncc(Cl)s1)F
IUPAC-namn 5-chloro-2-(3,4,4-trifluorobut-3-enylsulfonyl)-1,3-thiazole
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 291.7
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 290.9402 g/mol