Läs mer
Fluensulfone, MedChemExpress
Produktkod. 16486857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486857 5 mg 5mg
16470126 2 mg -
16422976 25 mg -
16404158 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107771
MedChemExpress Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.
Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluensulfone
Fysisk form Solid
CAS 318290-98-1
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5ClF3NO2S2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym MCW-2
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (342.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.73 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER F/C(F)=C(F)\CCS(=O)(C1=NC=C(Cl)S1)=O
Molekylvikt (g/mol) 291.7
Formel vikt 291.7
Procent renhet 98.75%