missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flufenacet-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30324540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324540 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30324540 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13711020AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flufenacet-oxalat (OA)
CAS 201668-31-7
Analyt- eller komponentnamn Flufenacet-oxalat (OA)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 F N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H12FNO3/c1-7(2)13(10(14)11(15)16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
LEDER CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-namn 2-(4-fluoro-N-propan-2-ylanilino)-2-oxoacetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 225.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 225.0801 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.