missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flufenacet, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flufenacet |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13F4N3O2S/c1-8(2)21(10-5-3-9(15)4-6-10)11(22)7-23-13-20-19-12(24-13)14(16,17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 363.0665 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?