Läs mer
Flufenamic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flufenamic Acid-d4 |
| CAS | 1185071-99-1 |
| Molekylformel | C14H6D4F3NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic Acid-d4, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic Acid-d4, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic Acid-d4, Fullsafe-d4, INF 1837-d4, Meralen-d4, Sastridex-d4, Surika-d4, Tecramine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)/i1D,2D,6D,7D |
| LEDER | [2H]C1=C(C(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=C(C([2H])=C1[2H])C(O)=O)[2H] |
| IUPAC-namn | 2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)benzoic-3,4,5,6-d4 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.25 |
| Formel vikt | 285.09 |