missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flufenamic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Flufenamic Acid Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flufenamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2766-16-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flufenamic Acid Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 F3 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Flufenamic Acid Ethyl Ester, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid ethyl ester, Anthranilic acid, N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-, ethyl ester (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3NO2/c1-2-22-15(21)13-8-3-4-9-14(13)20-12-7-5-6-11(10-12)16(17,18)19/h3-10,20H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?