Läs mer
Flufenamic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30051566
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051566 100 mg
1 options
Produktkod. 30051566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0410.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flufenamic Acid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flufenamic Acid Isopropyl Ester
CAS 68749-59-7
Analyt- eller komponentnamn Flufenamic Acid Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H16 F3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flufenamic Acid Isopropyl Ester, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H16F3NO2/c1-11(2)23-16(22)14-8-3-4-9-15(14)21-13-7-5-6-12(10-13)17(18,19)20/h3-11,21H,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 323.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 323.1133 g/mol